Få mere at vide
Atovaquone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atovaquone |
| CAS | 95233-18-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Atovaquone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H19 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Atovaquone, 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 566C80 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15- |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | OC1=C([C@@H]2CC[C@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O |
| Vis mere |