Få mere at vide
Atovaquone, LoGiCal
Artikelnummer. 30459605
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459605 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459605 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3007.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atovaquone
CAS 95233-18-4
Analyt- eller komponentnavne Atovaquone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H19 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Atovaquone, 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 566C80
InChI formel InChI=1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
Løsningstype Fedt
SMIL OC1=C([C@@H]2CC[C@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
IUPAC navn 2-[4-(4-chlorofhenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalen-1,4-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 366.84
Mængde 10 mg
Formel vægt 366,1023 g/mol