Få mere at vide
Atovaquone Impurity C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Atovaquone Impurity C |
| CAS | 1809464-27-4 |
| Molekylær formel | C22 H17 Cl O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-[4-(4-Chlorophenyl)-3-cyclohexen-1-yl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, 2-[(1RS)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohex-3-en-1-yl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, Atovaquone Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-5,9-12,15,26H,6-8H2 |
| SMIL | OC1=C(C2CCC(=CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O |
| IUPAC navn | 2-[4-(4-chlorophenyl)cyclohex-3-en-1-yl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.82 |
| Formel vægt | 364.0866 |