Få mere at vide
Atosiban, MedChemExpress
Beskrivelse
Atosiban (RW22164
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atosiban |
| CAS | 90779-69-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C43H67N11O12S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | RW22164 RWJ22164 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 16.67 mg/mL (16.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 16.67 mg/mL (16.77 mM) |
| SMIL | O=C([C@H](CSSCCC(N[C@@H](C1=O)CC2=CC=C(OCC)C=C2)=O)NC([C@@H](NC(C(NC([C@](N1)([H])[C@@H](C)CC)=O)[C@H](O)C)=O)CC(N)=O)=O)N(CCC3)[C@@H]3C(N[C@@H](CCCN)C(NCC(N)=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 994.19 |
| Vis mere |