missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Atosiban Acetate, TRC

Artikelnummer. 30135988
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135988 250 mg
17992625 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA791890250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 914453-95-5
Molekylær formel C43 H67 N11 O12 S2 . C2 H4 O2
Molekylvægt (g/mol) 1054.24
Synonym Glycinamide, O-ethyl-N-(3-mercapto-1-oxopropyl)-D-tyrosyl-L-isoleucyl-L-threonyl-L-asparaginyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-ornithyl-, cyclic (1→5)-disulfide, acetate (1:1), Glycinamide, O-ethyl-N-(3-mercapto-1-oxopropyl)-D-tyrosyl-L-isoleucyl-L-threonyl-L-asparaginyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-ornithyl-, cyclic (1→5)-disulfide, monoacetate (salt) (9CI), Atosiban acetate
IUPAC navn acetic acid;(2S)-N-[(2S)-5-amino-1-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]-1-oxopentan-2-yl]-1-[(4R,7S,10S,13S,16R)-7-(2-amino-2-oxoethyl)-13-[(2S)-butan-2-yl]-16-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-10-[(1R)-1-hydroxyethyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentazacycloicosane-4-carbonyl]pyrrolidine-2-carboxamide
SMIL CCOc1ccc(C[C@H]2NC(=O)CCSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC2=O)[C@@H](C)CC)[C@@H](C)O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CCCN)C(=O)NCC(=O)N)cc1.CC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Atosiban Acetate
Analyt- eller komponentnavne Atosiban Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C43H67N11O12S2.C2H4O2/c1-5-23(3)35-41(63)53-36(24(4)55)42(64)50-29(20-32(45)56)38(60)51-30(43(65)54-17-8-10-31(54)40(62)49-27(9-7-16-44)37(59)47-21-33(46)57)22-68-67-18-15-34(58)48-28(39(61)52-35)19-25-11-13-26(14-12-25)66-6-2;1-2(3)4/h11-14,23-24,27-31,35-36,55H,5-10,15-22,44H2,1-4H3,(H2,45,56)(H2,46,57)(H,47,59)(H,48,58)(H,49,62)(H,50,64)(H,51,60)(H,52,61)(H,53,63);1H3,(H,3,4)/t23-,24+,27-,28+,29-,30-,31-,35-,36-;/m0./s1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 250 mg
Formel vægt 1053.4623
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.