Få mere at vide
Atorvastatin tert-Butyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Atorvastatin tert-Butyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atorvastatin tert-Butyl Ester |
| CAS | 134395-00-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Atorvastatin tert-Butyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C37 H43 F N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,Δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (βR,ΔR)-, 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,Δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, [R-(R*,R*)]-, (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-phenylcarbamoylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid tert-butyl ester, Atorvastatin tert-butyl ester, Atorvastatin Calcium Impurity N, Atorvastatin Impurity N |
| InChI formel | InChI=1S/C37H43FN2O5/c1-24(2)34-33(36(44)39-28-14-10-7-11-15-28)32(25-12-8-6-9-13-25)35(26-16-18-27(38)19-17-26)40(34)21-20-29(41)22-30(42)23-31(43)45-37(3,4)5/h6-19,24,29-30,41-42H,20-23H2,1-5H3,(H,39,44)/t29-,30-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Vis mere |