Få mere at vide
Atorvastatin tert-Butyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050228
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050228 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050228 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0400.350025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Atorvastatin tert-Butyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atorvastatin tert-Butyl Ester
CAS 134395-00-9
Analyt- eller komponentnavne Atorvastatin tert-Butyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C37 H43 F N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,Δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (βR,ΔR)-, 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,Δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, [R-(R*,R*)]-, (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-phenylcarbamoylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid tert-butyl ester, Atorvastatin tert-butyl ester, Atorvastatin Calcium Impurity N, Atorvastatin Impurity N
InChI formel InChI=1S/C37H43FN2O5/c1-24(2)34-33(36(44)39-28-14-10-7-11-15-28)32(25-12-8-6-9-13-25)35(26-16-18-27(38)19-17-26)40(34)21-20-29(41)22-30(42)23-31(43)45-37(3,4)5/h6-19,24,29-30,41-42H,20-23H2,1-5H3,(H,39,44)/t29-,30-/m1/s1
SMIL CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molekylvægt (g/mol) 614.75
Mængde 25 mg
Formel vægt 614.3156 g/mol