Få mere at vide
Atorvastatin Lactam Sodium Salt Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atorvastatin Lactam Sodium Salt Impurity |
| Analyt- eller komponentnavne | Atorvastatin Lactam Sodium Salt Impurity |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C33H35FN2O6.Na/c1-21(2)33(31(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)30(23-13-15-24(34)16-14-23)36(32(33)42)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;+1/p-1/t26-,27-,33-;/m1./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 596.2299 |
| Procent renhed | >95% |