Få mere at vide
Atorvastatin Lactam Phenanthrene Calcium Salt Impurity (mixture of diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,5R)-7-[9-fluoro-2-oxo-3-(phenylcarbamoyl)-3-propan-2-ylphenanthro[9,10-b]pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate calcium salt |
| CAS | 148127-12-2 |
| Molekylær formel | 2 C33 H32 F N2 O6 . Ca |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | [3R-[1(βR*,δR*),3R*]]-9-Fluoro-2,3-dihydro-β,δ-dihydroxy-3-(1-methylethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/2C33H33FN2O6.Ca/c2*1-19(2)33(31(41)35-21-8-4-3-5-9-21)29-25-11-7-6-10-24(25)27-16-20(34)12-13-26(27)30(29)36(32(33)42)15-14-22(37)17-23(38)18-28(39)40;/h2*3-13,16,19,22-23,37-38H,14-15,17-18H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;;+2/p-2/t2*22-,23-,33?;/m11./s1 |
| SMIL | [Ca+2].CC(C)C1(C(=O)Nc2ccccc2)C(=O)N(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c3c1c4ccccc4c5cc(F)ccc35.CC(C)C6(C(=O)Nc7ccccc7)C(=O)N(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c8c6c9ccccc9c%10cc(F)ccc8%10 |
| IUPAC navn | calcium;(3R,5R)-7-[9-fluoro-2-oxo-3-(phenylcarbamoyl)-3-propan-2-ylphenanthro[9,10-b]pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 1183.31 |
| Formel vægt | 1182.4115 |