Få mere at vide
Atorvastatin Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atorvastatin Ethyl Ester |
| CAS | 1146977-93-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C35 H39 F N2 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, ethyl ester, (βR,δR)-, Ethyl (βR,δR)-2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoate, Atorvastatin ethyl ester, (βR,δR)-2-(4-Fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic acid ethyl ester, Ethyl (3R,5R)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C35H39FN2O5/c1-4-43-30(41)22-29(40)21-28(39)19-20-38-33(23(2)3)32(35(42)37-27-13-9-6-10-14-27)31(24-11-7-5-8-12-24)34(38)25-15-17-26(36)18-16-25/h5-18,23,28-29,39-40H,4,19-22H2,1-3H3,(H,37,42)/t28-,29-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCn1c(C(C)C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c1c4ccc(F)cc4 |
| IUPAC navn | ethyl (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 586.69 |
| Vis mere |