Få mere at vide
Atorvastatin Epoxydion-urenhed, TRC
Artikelnummer. 17963115
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17963115 10 mg
17924775 25 mg
17923325 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17963115 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79185510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148146-51-4
Molekylær formel C26 H22 F N O4
Molekylvægt (g/mol) 431.46
Synonym 3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. D (EP)
IUPAC navn 3-(4-fluorobenzoyl)-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxiran-2-carboxamid
SMIL CC(C)C(=O)C1(OC1(C(=O)c2ccc(F)cc2)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Analyt- eller komponentnavne 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31)
Løsningstype Fedt
Industry Type Retsmedicin
Mængde 10 mg
Formel vægt 431.1533
Procent renhed >95%