Få mere at vide
Atorvastatin Epoxy Tetrahydrofuran Impurity, TRC
Artikelnummer. 30136804
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136804 0.5 mg
30003647 5 mg
30010113 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136804 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7918600.5MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873950-19-7
Molekylær formel C26 H24 F N O5
Molekylvægt (g/mol) 449.47
Synonym 4-(4-Fluorophenyl)-2,4-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-N,5-diphenyl-3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxamide
IUPAC navn 4-(4-fluorophenyl)-2,4-dihydroxy-N,5-diphenyl-2-propan-2-yl-3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxamide
SMIL CC(C)C1(O)OC(O)(c2ccc(F)cc2)C3(OC13C(=O)Nc4ccccc4)c5ccccc5
Specifica
Kemisk navn eller materiale Atorvastatin Epoxy Tetrahydrofuran Impurity
Analyt- eller komponentnavne Atorvastatin Epoxy Tetrahydrofuran Impurity
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C26H24FNO5/c1-17(2)25(30)24(22(29)28-21-11-7-4-8-12-21)23(32-24,18-9-5-3-6-10-18)26(31,33-25)19-13-15-20(27)16-14-19/h3-17,30-31H,1-2H3,(H,28,29)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 0.5 mg
Formel vægt 449.1639
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.