Få mere at vide
Atorvastatin Cyclic (Fluorophenyl) Sodium Salt Impurity, TRC
Artikelnummer. 17965095
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17965095 1 mg
17924285 5 mg
17923825 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17965095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7918201MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1315629-79-8
Molekylær formel C33 H34 F N2 O7 . Na
Molekylvægt (g/mol) 612.62
Synonym 1b-(4-Fluorophenyl)hexahydro-β,7-dihydroxy-7-(1-methylethyl)-1a-phenyl-7a-[(phenylamino)carbonyl]-3H-oxireno[3,4]pyrrolo[2,1-b][1,3]oxazine-3-butanoic Acid Sodium Salt (1:1)
IUPAC navn sodium;4-[1b-(4-fluorophenyl)-7-hydroxy-1a-phenyl-7a-(phenylcarbamoyl)-7-propan-2-yl-4,5-dihydro-3H-oxireno[1,2]pyrrolo[3,5-b][1,3]oxazin-3-yl]-3-hydroxybutanoate
SMIL [Na+].CC(C)C1(O)N2CCC(CC(O)CC(=O)[O-])OC2(c3ccc(F)cc3)C4(OC14C(=O)Nc5ccccc5)c6ccccc6
Specifica
Kemisk navn eller materiale Atorvastatin Cyclic (Fluorophenyl) Sodium Salt Impurity
Analyt- eller komponentnavne Atorvastatin Cyclic (Fluorophenyl) Sodium Salt Impurity
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C33H35FN2O7.Na/c1-21(2)32(41)31(29(40)35-25-11-7-4-8-12-25)30(43-31,22-9-5-3-6-10-22)33(23-13-15-24(34)16-14-23)36(32)18-17-27(42-33)19-26(37)20-28(38)39;/h3-16,21,26-27,37,41H,17-20H2,1-2H3,(H,35,40)(H,38,39);/q;+1/p-1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 1 mg
Formel vægt 612.2248
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.