Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Atorvastatin calcium trihydrat
Artikelnummer. 16574284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16574284 5 g
16564284 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574284 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2604.52 DKK
    2343.65 DKK / 5g
    Spare 260.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 344423-98-9 | C66H74CaF2N4O13 | 1209,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 344423-98-9
Molekylær formel C66H74CaF2N4O13
Molekylvægt (g/mol) 1209.41
InChI nøgle SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
IUPAC navn calciumbis((3R,5R)-7-[2-(4-fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoat)trihydrat
SMIL O.O.O.[Ca++].CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1.CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atorvastatin calcium trihydrate
Smeltepunkt 156,0 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i DMSO og ethanol
Formel vægt 604.69