Få mere at vide
Atorvastatin Calcium, Mikromol™
Artikelnummer. 17922586
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17922586 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17922586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0400.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Atorvastatin Calcium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atorvastatin calcium
CAS 134523-03-8
Analyt- eller komponentnavne Atorvastatin calcium
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel 2 C33 H34 F N2 O5 . Ca
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Atorvastatin Calcium
InChI formel InChI=1S/2C33H35FN2O5.Ca/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;;+2/p-2/t2*26-,27-;/m11./s1
SMIL [Ca+2].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].CC(C)c5c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c(c8ccc(F)cc8)n5CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]
IUPAC navn calcium;(3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molekylvægt (g/mol) 1155.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 1154.4529 g/mol