Få mere at vide
Atorvastatin Calcium, Mikromol™
Beskrivelse
Atorvastatin Calcium
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atorvastatin calcium |
| CAS | 134523-03-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Atorvastatin calcium |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | 2 C33 H34 F N2 O5 . Ca |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Atorvastatin Calcium |
| InChI formel | InChI=1S/2C33H35FN2O5.Ca/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;;+2/p-2/t2*26-,27-;/m11./s1 |
| SMIL | [Ca+2].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].CC(C)c5c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c(c8ccc(F)cc8)n5CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;(3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Vis mere |