Få mere at vide
Atorvastatin Calcium, LoGiCal
Artikelnummer. 30463934
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463934 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463934 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0400.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atorvastatin calcium
CAS 134523-03-8
Analyt- eller komponentnavne Atorvastatin calcium
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel 2 C33 H34 F N2 O5 . Ca
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Atorvastatin Calcium
InChI formel InChI=1S/2C33H35FN2O5.Ca/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;;+2/p-2/t2*26-,27-;/m11./s1
Løsningstype Neat
SMIL [Ca+2].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].CC(C)c5c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c(c8ccc(F)cc8)n5CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]
IUPAC navn calcium;(3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 1155.34
Mængde 10 mg
Formel vægt 1154.4529 g/mol