missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Atorvastatin-Amlodipine Adduct, TRC

Artikelnummer. 30346311
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346311 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346311 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79169550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Atorvastatin-Amlodipine Adduct
CAS 425408-16-8
Molekylær formel C53H58ClFN4O9
Mængde 50 mg
Synonym 3-Ethyl 5-Methyl 4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-[[(3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-1-oxoheptyl]amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCn2c(C(C)C)c(C(=O)Nc3ccccc3)c(c4ccccc4)c2c5ccc(F)cc5)NC(=C(C1c6ccccc6Cl)C(=O)OC)C
Molekylvægt (g/mol) 949.5
Formel vægt 948.3876
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.