Få mere at vide
Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1-H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-di-methyl-1,3-dioxane-4-acetate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C40H47FN2O5/c1-26(2)36-35(38(45)42-30-16-12-9-13-17-30)34(27-14-10-8-11-15-27)37(28-18-20-29(41)21-19-28)43(36)23-22-31-24-32(47-40(6,7)46-31)25-33(44)48-39(3,4)5/h8-21,26,31-32H,22-25H2,1-7H3,(H,42,45)/t31-,32-/m1/s1 |
| Formel vægt | 654.3469 |
| Procent renhed | >95% |