Få mere at vide
Atorvastatin Acetonide, Mikromol™
Beskrivelse
Atorvastatin Acetonide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atorvastatin Acetonide |
| CAS | 581772-29-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Atorvastatin Acetonide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C36 H39 F N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C36H39FN2O5/c1-23(2)33-32(35(42)38-27-13-9-6-10-14-27)31(24-11-7-5-8-12-24)34(25-15-17-26(37)18-16-25)39(33)20-19-28-21-29(22-30(40)41)44-36(3,4)43-28/h5-18,23,28-29H,19-22H2,1-4H3,(H,38,42)(H,40,41)/t28-,29-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)O)OC(C)(C)O5 |
| IUPAC navn | 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 598.7 |
| Vis mere |