Få mere at vide
Atomoxetin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atomoxetine hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnavne | Atomoxetine hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 291.139 |