Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Atomoxetine hydrochloride |
| Emballage | Glasflaske |
| CAS | 82248-59-7 |
| Analysecertifikat | Tilgængelig |
| Fysisk form | Pulver |
| Molekylær formel | C17H22ClNO |
| MDL nummer | 06410992 |
| Farve | Hvid til beige |
| Smeltepunkt | 166 °C til 168 °C |
| Opløselighed | Opløselig i methanol |
| Show More |