Få mere at vide
Atomoxetin hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18030980
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18030980 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030980 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1304.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Atomoxetinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atomoxetine hydrochloride
CAS 82248-59-7
Analyt- eller komponentnavne Atomoxetine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H21 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), (gammaR)-, Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (R)-, Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (gammaR)- (9CI), (R)-(-)-N-Methyl-3-[(2-methylphenyl)oxy]-3-phenyl-1-aminopropane hydrochloride, (R)-(-)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, (R)-Tomoxetine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride, LY 139603, Strattera, Tomoxetine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
SMIL Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2
IUPAC navn (3R)-N-methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 291.82
Mængde 250 mg
Formel vægt 291,139 g/mol