Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ATN 161
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18791408
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18791408 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18791408 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6058/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2440.00 DKK
    2307.90 DKK / 10mg
    Spare 132.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
α5β1 integrin receptor antagonist
ATN 161 is a α5β1 integrin receptor antagonist. Reduces liver metastasis and improves survival in combination with 5-FU (Cat. No. 3257) in a mouse model of colon cancer. Reduces MLL tumor growth in rats and decreases tumor volume of human MDA-MB-231 cell xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 262438-43-7
Indhold og opbevaring Store at −20°C
Til brug med (applikation) α5β1 integrin receptor antagonist
Lyofiliseret, frysetørret Yes
Molekylvægt (g/mol) 597.65
Produkttype Peptide
Mængde 10 mg
Sekvens PHSCN
For Research Use Only.