Få mere at vide
Abnova™ ATM/CEN11p FISH sonde
Artikelnummer. 16043375
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Artikelnummer. 16043375
Brand: Abnova™ FG0229.100uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke.
Oversigt DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Format Rør
Til brug med (applikation) FISH-Ce
Gen-id (Entrez) 472
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Mængde 100μ L
Mål ADN
Form Væske