Beskrivelse
Atlastin-2 Polyclonal antibody specifically detects Atlastin-2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Atlastin-2 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | HRP |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | ADP-ribosylation factor-like 6 interacting protein 2, ADP-ribosylation factor-like protein 6-interacting protein 2, ADP-ribosylation-like factor 6 interacting protein 2, aip-2, ARL3IP2, ARL-6-interacting protein 2, ARL6IP2, atlastin GTPase 2, atlastin2, atlastin-2, EC 3.6.5.-, FLJ23293 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 390-470 of human Atlastin-2 (NP_001129145.1).,, Sequence:, ARDTYCKSMEQVCGGDKPYIAPSDLERKHLDLKEVAIKQFRSVKKMGGDEFCRRYQDQLEAEIEETYANFIKHNDGKNIFY |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?