Få mere at vide
Atipamezole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atipamezole |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 212.1313 |