Få mere at vide
Atipamezole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485128
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485128 10 mg
16431367 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485128 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12380A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Atipamezole (MPV 1248) is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV 1248) is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atipamezole
CAS 104054-27-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H16N2
Mængde 10 mg
Synonym MPV 1248
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (141.32 mM)
SMIL CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1
Molekylvægt (g/mol) 212.29
Formel vægt 212.29
Procent renhed 99.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation