Få mere at vide
Atipamezol hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30011417
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011417 100 mg
30010911 10 mg
30009092 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA790100100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104075-48-1
Molekylær formel C14 H16 N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 248.75
Synonym Atipamezole Hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), Antisedan, Atipamezole hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole monohydrochloride
IUPAC navn 4-(2-ethyl-1,3-dihydroinder-2-yl)-1H-imidazol; hydrochlorid
SMIL Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atipamezole Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H
Formel vægt 248.108
Procent renhed >95%