Få mere at vide
Atipamezole hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475128
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16475128 10 mg 10mg
16421367 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16475128 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12380
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atipamezole hydrochloride
CAS 104075-48-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H17ClN2
Mængde 10 mg
Synonym MPV-1248 hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : 75 mg/mL (301.51 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : ≥ 47 mg/mL (188.94 mM)
SMIL CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 248.75
Formel vægt 248.75
Procent renhed 97.12%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation