Få mere at vide
R&D Systems™ Atipamezole hydrochloride
Artikelnummer. 18074822
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074822 10 mg
18024292 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18074822 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2937/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2443.24 DKK
    2139.90 DKK / 10mg
    Spare 303.34 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective α2 antagonist
Selective α2-adrenergic receptor antagonist (Ki values are 1.1, 1.0, 0.89, 1300 and 6500 nM for α2A, α2B, α2C, α1A and α1B receptors respectively). Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104075-48-1
Molekylær formel C14H17ClN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atipamezole hydrochloride
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 248.75
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 248.75