Få mere at vide
Atipamezolhydrochlorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atipamezole Hydrochloride |
| CAS | 104075-48-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Atipamezole Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C14 H16 N2 . Cl H |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Atipamezole Hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), Antisedan, Atipamezole hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H |
| SMIL | Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3 |
| Vis mere |