Få mere at vide
Atipamezolhydrochlorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317960
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317960 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317960 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10316500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atipamezole Hydrochloride
CAS 104075-48-1
Analyt- eller komponentnavne Atipamezole Hydrochloride
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C14 H16 N2 . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Atipamezole Hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), Antisedan, Atipamezole hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H
SMIL Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
IUPAC navn 4-(2-ethyl-1,3-dihydroinder-2-yl)-1H-imidazol; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 248.75
Mængde 1 ml
Formel vægt 248,108 g/mol