Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ATI 2341
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18760919
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18760919 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18760919 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5795/1
CXCR4 allosteric agonist
ATI 2341 is a CXCR4 allosteric agonist (EC50 = 194 nM). Induces chemotaxis in CXCR4-expressing cells in vitro. Mobilizes polymorphonuclear neutrophils (PMNs) and hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs) from bone marrow niche in vivo. Exhibits biased signaling towards Gi proteins over G13 and β-arrestin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed 0.95
CAS 1337878-62-2
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Oversigt Chemokine Receptor Agonists
Molekylvægt (g/mol) Observed M.W.: 2256.82
Mængde 1 mg
Strukturel form C104H178N26O25S2