Få mere at vide
uvex Athletic Lite ESD sikkerhedshandske
Artikelnummer. 17727569 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17727569
Brand: uvex 6003508
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Særligt let sikkerhedshandske med ESD og touchscreen funktion.
  • Let og åndbar sikkerhedshandske
  • Særligt fleksibel og følsom handske til flere anvendelsesområder
  • Mulighed for berøringsskærm
  • Certificeret iht Oeko-Tex Standard 100
  • Godt greb i tørre og let fugtige områder
  • Høj åndbarhed takket være belægning med åbne porer, der reducerer sved inde i handsken
  • God taktil fornemmelse ved udførelse af præcisionsarbejde
  • Perfekt pasform takket være 'slim fit'-designet og elastan i foret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16350, EN 388 (4121X)
Belægningsmateriale NBR MicroFoam
Farve Blå, Antracit
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ikke testet
Latex fri Ja
Materiale Polyamid, Kulfiber, Elastan
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype ESD handsker
Størrelse 8