Få mere at vide
uvex Athletic Lite ESD sikkerhedshandske
Artikelnummer. 17707569 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17707569 6
17717569 7
17727569 8
17737569 9
17747569 10
17757569 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17707569 Leverandør uvex Leverandørnr. 6003506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 DKK
    310.77 DKK / 10 par
    Spare 10.23 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Særligt let sikkerhedshandske med ESD og touchscreen funktion.
  • Let og åndbar sikkerhedshandske
  • Særligt fleksibel og følsom handske til flere anvendelsesområder
  • Mulighed for berøringsskærm
  • Certificeret iht Oeko-Tex Standard 100
  • Godt greb i tørre og let fugtige områder
  • Høj åndbarhed takket være belægning med åbne porer, der reducerer sved inde i handsken
  • God taktil fornemmelse ved udførelse af præcisionsarbejde
  • Perfekt pasform takket være 'slim fit'-designet og elastan i foret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16350, EN 388 (4121X)
Belægningsmateriale NBR MicroFoam
Farve Blå, Antracit
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ikke testet
Latex fri Ja
Materiale Polyamid, Kulfiber, Elastan
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype ESD handsker
Størrelse 6