Få mere at vide
uvex Athletic Lite monteringshandsker
Artikelnummer. 17727559 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17727559 6 -
17260331 7 -
17270331 8 10 par
17280331 9 -
17290331 10 -
17200341 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17727559 Leverandør uvex Leverandørnr. 6002706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 DKK
    300.59 DKK / 10 par
    Spare 11.41 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker er konstrueret af en kombination af polyamid og elastan, med en nitrilgummi mikroskumbelægning for forbedret greb i tørre eller let fugtige applikationer.
  • Slank, ergonomisk pasform giver mulighed for præcisionsarbejde med høje niveauer af brugerkomfort
  • Finstruktureret mikroskumbelægning med åbne porer forbedrer grebet
  • Åndbar, mat belægning reducerer overdreven sved
  • Ideel til præcist montagearbejde, vedligeholdelse, inspektion og sortering
  • Certificeret af OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Belægningsmateriale NBR MicroFoam
Farve Blå, Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Polyamid, Elastan
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 6
EN388 Standard 4132X
Til brug med (applikation) Eftersyn, præcisionsmontagearbejde, reparationsarbejde og sortering
Køn Unisex
Serie Athletic Lite