Få mere at vide
uvex Athletic Lite monteringshandsker
Artikelnummer. 17290331 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17290331 10 -
17727559 6 -
17260331 7 -
17270331 8 10 par
17280331 9 -
17200341 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17290331 Leverandør uvex Leverandørnr. 6002710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 DKK
    300.59 DKK / 10 par
    Spare 11.41 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Handsker er konstrueret af en kombination af polyamid og elastan, med en nitrilgummi mikroskumbelægning for forbedret greb i tørre eller let fugtige applikationer.
  • Slank, ergonomisk pasform giver mulighed for præcisionsarbejde med høje niveauer af brugerkomfort
  • Finstruktureret mikroskumbelægning med åbne porer forbedrer grebet
  • Åndbar, mat belægning reducerer overdreven sved
  • Ideel til præcist montagearbejde, vedligeholdelse, inspektion og sortering
  • Certificeret af OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Industri
Belægningsmateriale NBR MicroFoam
Farve Blå, Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Polyamid, Elastan
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 10
EN388 Standard 4132X
Til brug med (applikation) Eftersyn, præcisionsmontagearbejde, reparationsarbejde og sortering
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie Athletic Lite