Få mere at vide
uvex Athletic Lite monteringshandsker
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
Beskrivelse
- Slank, ergonomisk pasform giver mulighed for præcisionsarbejde med høje niveauer af brugerkomfort
- Finstruktureret mikroskumbelægning med åbne porer forbedrer grebet
- Åndbar, mat belægning reducerer overdreven sved
- Ideel til præcist montagearbejde, vedligeholdelse, inspektion og sortering
- Certificeret af OEKO-TEX™ Standard 100
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | NBR MicroFoam |
| Farve | Blå, Sort |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polyamid, Elastan |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 7 |
| Vis mere |