Få mere at vide
uvex Athletic D5XP sikkerhedshandske
Artikelnummer. 17797559 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17797559 11 10 par
17747559 6 -
17757559 7 -
17767559 8 -
17777559 9 10 par
17787559 10 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17797559 Leverandør uvex Leverandørnr. 6003011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    873.62 DKK / 10 par
    Spare 36.38 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
De Uvex atletiske D5 XP skærebeskyttelseshandsker har høj niveau D skærebeskyttelse og et forstærket tommelfingerled.
  • Ydermateriale fremstillet af HPPE, stål og polyamid/elastan
  • Micro-NBR skumbelægning på håndflade og fingerspidser
  • Høj skærebeskyttelse (niveau D)
  • Høj mekanisk modstand
  • Godt greb på tørre og (let) olierede/våde emner
  • Fleksible sikkerhedshandsker med fremragende pasform
  • God taktil fornemmelse
  • Sikkerhedshandske med strikket manchet og forstærket tommelfingerled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 388 (4 X 4 3 D)
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Grå, Sort
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Stålfiber, Nylon, Elastan
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 11