Få mere at vide
uvex Athletic D5XP sikkerhedshandske
De Uvex atletiske D5 XP skærebeskyttelseshandsker har høj niveau D skærebeskyttelse og et forstærket tommelfingerled.
Brand: uvex 6003009
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ydermateriale fremstillet af HPPE, stål og polyamid/elastan
- Micro-NBR skumbelægning på håndflade og fingerspidser
- Høj skærebeskyttelse (niveau D)
- Høj mekanisk modstand
- Godt greb på tørre og (let) olierede/våde emner
- Fleksible sikkerhedshandsker med fremragende pasform
- God taktil fornemmelse
- Sikkerhedshandske med strikket manchet og forstærket tommelfingerled
Tekniske data
EN 388 (4 X 4 3 D) | |
Grå, Sort | |
Ja | |
Skærbestandige handsker |
Nitrilskum | |
Ambidekstrøs | |
HPPE, Stålfiber, Nylon, Elastan | |
9 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex Athletic D5XP sikkerhedshandske > Størrelse: 9
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion