Få mere at vide
uvex Athletic D5XP sikkerhedshandske
De Uvex atletiske D5 XP skærebeskyttelseshandsker har høj niveau D skærebeskyttelse og et forstærket tommelfingerled.
Brand:  uvex 6003008
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17767559
  • 905.00 DKK / 10 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ydermateriale fremstillet af HPPE, stål og polyamid/elastan
  • Micro-NBR skumbelægning på håndflade og fingerspidser
  • Høj skærebeskyttelse (niveau D)
  • Høj mekanisk modstand
  • Godt greb på tørre og (let) olierede/våde emner
  • Fleksible sikkerhedshandsker med fremragende pasform
  • God taktil fornemmelse
  • Sikkerhedshandske med strikket manchet og forstærket tommelfingerled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
EN 388 (4 X 4 3 D)
Grå, Sort
Ja
Skærbestandige handsker
Nitrilskum
Ambidekstrøs
HPPE, Stålfiber, Nylon, Elastan
8
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
uvex Athletic D5XP sikkerhedshandske > Størrelse: 8