Beskrivelse
- Slim-fit giver taktil feedback ved samling af mindre emner
- NBR skumbelægning er slidstærk og forbedrer grebet i tørre eller let fugtige omgivelser
- Smudsafvisende skal er ideel til mekaniske opgaver
- Certificeret af OEKO-TEX™ Standard 100
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | NBR skum |
| Farve | Grå, Sort |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Elastan, Polyamid |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 9 |
| Vis mere |