Få mere at vide
uvex Atletiske allround-samlehandsker
Letvægts, smudsafvisende handsker er konstrueret af en blanding af polyamid og elastan med en NBR-skumbelægning for forbedret greb.
Brand: uvex 6002808
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Slim-fit giver taktil feedback ved samling af mindre emner
- NBR skumbelægning er slidstærk og forbedrer grebet i tørre eller let fugtige omgivelser
- Smudsafvisende skal er ideel til mekaniske opgaver
- Certificeret af OEKO-TEX™ Standard 100
Tekniske data
OEKO-TEX™ Standard 100 | |
NBR skum | |
Glat | |
Ja | |
Mekaniske beskyttelseshandsker | |
4122X | |
Unisex | |
Atletisk allround |
Industri | |
Grå, Sort | |
Ambidekstrøs | |
Elastan, Polyamid | |
8 | |
Montering, pakning, præcisionsarbejde og transport | |
Strikke |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex Atletiske allround-samlehandsker > 8
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion