Få mere at vide
uvex Atletiske allround-samlehandsker
Artikelnummer. 17210341 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17210341 6 -
17220341 7 -
17230341 8 -
17240341 9 -
17250341 10 -
17737559 11 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17210341 Leverandør uvex Leverandørnr. 6002806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 DKK
    300.59 DKK / 10 par
    Spare 11.41 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letvægts, smudsafvisende handsker er konstrueret af en blanding af polyamid og elastan med en NBR-skumbelægning for forbedret greb.
  • Slim-fit giver taktil feedback ved samling af mindre emner
  • NBR skumbelægning er slidstærk og forbedrer grebet i tørre eller let fugtige omgivelser
  • Smudsafvisende skal er ideel til mekaniske opgaver
  • Certificeret af OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Industri
Belægningsmateriale NBR skum
Farve Grå, Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Elastan, Polyamid
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 6
EN388 Standard 4122X
Til brug med (applikation) Montering, pakning, præcisionsarbejde og transport
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie Atletisk allround