missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Athidathion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Athidathion |
| CAS | 19691-80-6 |
| Molekylær formel | C8 H15 N2 O4 P S3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-one (7CI,8CI), δ2-1,3,4-Thiadiazolin-5-one, 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Athidathion, GS 13006 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N2O4PS3/c1-4-13-15(16,14-5-2)17-6-10-8(11)18-7(9-10)12-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOP(=S)(OCC)SCN1N=C(OC)SC1=O |
| IUPAC navn | 3-(diethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.38 |
| Formel vægt | 329.9932 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?