missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Athidathion, TRC

Artikelnummer. 30327013
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30327013 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327013 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA291180250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Athidathion
CAS 19691-80-6
Molekylær formel C8 H15 N2 O4 P S3
Mængde 250 mg
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-one (7CI,8CI), δ2-1,3,4-Thiadiazolin-5-one, 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Athidathion, GS 13006
InChI formel InChI=1S/C8H15N2O4PS3/c1-4-13-15(16,14-5-2)17-6-10-8(11)18-7(9-10)12-3/h4-6H2,1-3H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCN1N=C(OC)SC1=O
IUPAC navn 3-(diethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 330.38
Formel vægt 329.9932
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.