missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ATG13 Antibody [FITC], R&D Systems™

Artikelnummer. 30498005 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498005 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498005 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335082F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

ATG13 Polyclonal antibody specifically detects ATG13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen ATG13
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret FITC
Formulering PBS
Gene Alias autophagy-related protein 13, autophagy related 13, KIAA0652
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 281-480 of human ATG13 (NP_001136145.1).,, Sequence:, ADLAYPVVFAAGLNATHPHQLMVPGKEGGVPLAPNQPVHGTQADQERLATCTPSDRTHCAATPSSSEDTETVSNSSEGRASPHDVLETIFVRKVGAFVNKPINQVTLTSLDIPFAMFAPKNLELEDTDPMVNPPDSPETESPLQGSLHSDGSSGGSSGNTHDDFVMIDFKPAFSKDDILPMDLGTFYREFQNPPQLSSLS
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Phospho Specific
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 9776
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.