Få mere at vide
MedChemExpress Atezolizumab
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | PD-1/PD-L1 |
| Mængde | 25 mg |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttype | Inhibitory Antibodies |
| Forsendelsestilstand | Shipping with dry ice |
| CAS | 1380723-44-3 |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 95.0% |