Få mere at vide
MedChemExpress Atezolizumab
Artikelnummer. 16484076
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
16484076 25 mg
1 options
Artikelnummer. 16484076 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9904
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Atezolizumab (MPDL3280A) is a selective humanized monoclonal IgG1 antibody against programmed death ligand 1 (PD-L1), used for cancer research.
Tekniske data
Antigen PD-1/PD-L1
Mængde 25 mg
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Shipping with dry ice
CAS 1380723-44-3
Renhed eller kvalitetsklasse 95.0%