Få mere at vide
MedChemExpress Atezolizumab
Artikelnummer. 16472278
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16472278 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16472278 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9904
MedChemExpress Atezolizumab (MPDL3280A) is a selective humanized monoclonal IgG1 antibody against programmed death ligand 1 (PD-L1), used for cancer research.
Tekniske data
Antigen PD-L1
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Shipping with dry ice
CAS 1380723-44-3
Renhed eller kvalitetsklasse 95.0%