Få mere at vide
Atenolol EP Impurity H (Atenolol USP Related Compound B), Mikromol™
Beskrivelse
Atenolol EP Impurity H (Atenolol USP Related Compound B)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile |
| CAS | 29277-73-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H20 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile, Atenolol Imp. H (EP), Atenolol Related Compound B, Atenolol Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-11(2)16-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-15/h3-6,11,13,16-17H,7,9-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC#N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetonitrile |
| Vis mere |