Få mere at vide
Atenolol-d7, TRC
Artikelnummer. 30345118
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30345118 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30345118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA790077100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atenolol-d7
CAS 1202864-50-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 D7 H15 N2 O3
Mængde 100 mg
Synonym Atenolol D7, Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]-, 4-[2-Hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]benzeneacetamide, Atenolol-d7, Atenolol D7 (Isopropyl D7)
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3,10D
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 2-[4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 273.379
Formel vægt 273.207
Procent renhed >95