Få mere at vide
Atenolol 1,0 mg/ml i Acetonitril, LoGiCal
Artikelnummer. 30457574
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457574 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457574 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0013.0011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atenolol
CAS 29122-68-7
Analyt- eller komponentnavne Atenolol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H22 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, Acetamide, 2-[p-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]- (8CI), (RS)-Atenolol, Alinor, Altol, Anselol, Antipressan, Apo-Atenolol, Atcardil, AteHexal, Atecard, Atelol, Aten, Atenblock, Atendol, Atenet, Ateni, Atenil, Ateno, Atenol, Atenolol, Atereal, Aterol, Atolmin, B-Vasc, Betablok, Betacard, Blokium, Catenol, Coratol, Corotenol, Cuxanorm, DL-Atenolol, Duraatenolol, Evitocor, Farnormin, Felo-Bits, Hipres, Hypoten, ICI 66082, Ibinolo, Internolol, Lo-ten, Lotenal, Myocord, Normalol, Normiten, Noten, Novaten, Oraday, Premorine, Prenolol, Prenormine, Seles, Seles Beta, Selobloc, Serten, Stermin, Telol, Tenidon, Teno-basan, Tenoblock, Tenolin, Tenolol, Tenoprin, Tenordin, Tenormin, Tenormine, Tensig, Tensimin, Ternomin, Tredol, Uniloc, Urosin, Vascoten, Vericordin, Wesipin, Xaten, dl-Atenolol, (+/-)-Atenolol
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC navn 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 266.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 266,163 g/mol