Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atazanavir |
| CAS | 198904-31-3 |
| Synonym | zrivada |
| Mængde | 100 mg |
| Smeltepunkt | 207,0 °C til 209,0 °C |
| Molekylær formel | C38H52N6O7 |
| Formel vægt | 704.86 |
| Renhed | ≥97,5 % (HPLC) |